Documentos Principais
529788
Sigma-Aldrich
Scandium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Sc(NO3)3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
230.97 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99.999% trace metals basis
Formulário:
solid
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
chave InChI
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)