Documentos Principais
GF26127255
Vanadium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99%
Sinônimo(s):
V 536010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.364,00
R$ 5.364,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.364,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 5.364,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 261-272-55
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)