52961
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptyl iodide
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-7-iodoheptane, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptyl iodide, 3-(Perfluorobutyl)propyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.381
densidade
1.828 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI
InChI
1S/C7H6F9I/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h1-3H2
chave InChI
BPQUIZZKLVTZOY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter