The degree of sulfonation has not been tested for this Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution.
527483
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution
average Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mw ~70,000
concentração
30 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.395
p.e.
100 °C
densidade
1.158 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
chave InChI
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
-
RE: PN: 527483 Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O What is the degree of sulfonation of PSS? Thanks!
1 answer-