Documentos Principais
81610
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 32,000
Sinônimo(s):
Poly(sodium styrenesulfonate)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.005,00
R$ 1.005,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.005,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.005,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mp ~30900
Mw ~32000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt) is used as an analytical size standard in the following:
  • Comparing poly(styrenesulfonate) (NaPSS) chain ordering between two solid interfaces and in bulk using colloidal probe atomic force microscopy (CP-AFM) and small-angle X-ray scattering (SAXS).[1]
  • The synthesis of biohybrid materials of a stimulus-responsive hydrogel based on such a ligand-responsive DNA-protein interaction.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Conditional DNA-Protein Interactions Confer Stimulus-Sensing Properties to Biohybrid Materials
Christen, E., H., et al.
Advances in Functional Materials, 21(15), 2861-2867 (2011)
Structuring of polyelectrolyte (NaPSS) solutions in bulk and under confinement as a function of concentration and molecular weight
Uzum C, et al.
Macromolecules, 44(19), 7782-7791 (2011)