Documentos Principais
527254
Sigma-Aldrich
(Trimetilsilil)diazometano
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
solução de TMS-diazometano, (Diazometil)trimetilsilano
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCHN2
Número CAS:
Peso molecular:
114.22
Beilstein:
1902903
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.773 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H10N2Si/c1-7(2,3)4-6-5/h4H,1-3H3
chave InChI
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O (trimetilsilil)diazometano é considerado como um substituto não explosivo ao diazometano para a homologação de derivados de carbonila, principalmente cetonas, através de reações como o rearranjo de Tiffeneau-Demjanov.[1][2]
Aplicação
Reagente para o preparo de:
  • Análogos de macrolactama do macrolídeo do produto natural (-)-A26771B com melhor estabilidade metabólica e atividade antibacteriana
  • Análogos da aigialomicina D como inibidores da proteína-quinase para o tratamento de câncer
  • Derivados de α-aminoácidos não naturais contendo gem-bisfosfonatos através da reação de adição de Michael
  • Dissacarídeos e tetrassacarídeos de 4-metilumbeliferil hialuronana com terminações ligadas (capped) como possíveis substratos da hialuronidase
  • Stictamides A-C como inibidores da metalopeptidase de matriz 12 (MMP12) com atividade de invasão antitumoral
  • Inibidores da enzima conversora de endotelina (ECE) WS 75624A e WS 75624B através de uma abordagem de metátese cruzada
  • Derivados de ent-caureno como agentes anti-inflamatórios
  • Análogos de desmosdumotina C como potentes agentes antitumorais agindo através da ativação do ponto de verificação do fuso
  • Derivados de imidazol[2,1-b]benzotiazol como possíveis inibidores de p53
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-31.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A new, stable, and safe reagent for the homologation of ketones.
Hashimoto N
Tetrahedron Letters, 21(48), 4619-4622 (1980)
Sussan Ghassabian et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 881-882, 34-41 (2011-12-27)
Risedronate is a commonly prescribed bisphosphonate for the treatment of bone disorders. Due to its high polarity and low oral bioavailability, low concentrations of risedronate are expected in human plasma and therefore a sensitive assay is required to serve in
T J van 't Erve et al.
Environment international, 36(8), 835-842 (2010-04-14)
Diazomethane is a highly explosive and toxic gas routinely employed for the quantitative and clean derivatization of phenols. We investigated the commercially available trimethylsilyldiazomethane in the presence of diisopropylethylamine as a safe, non-explosive and less-toxic alternative using six phenolic polychlorinated
Sean Flaherty et al.
Electrophoresis, 23(14), 2327-2332 (2002-09-05)
The investigation of emerging contaminant issues is a proactive effort in environmental analysis. As a part of this effort, sewage effluent is of current analytical interest because of the presence of pharmaceuticals and their metabolites and personal care products. The
Y Park et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(3), 1158-1164 (2001-04-21)
Four different methods for methylating conjugated linoleic acid (CLA) were compared. The HCl/MeOH and BF(3)/MeOH methods were tested under different time and temperature combinations. Increasing temperature and/or incubation time for either method decreased the cis-9,trans-11 and trans-10,cis-12 isomers, but trans-9,trans-11/trans-10,trans-12