Documentos Principais
526606
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
158.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(Cl)cccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
chave InChI
YAOZCMANASAVFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde is a fluorinated benzaldehyde derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)