Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
32-35 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
chave InChI
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.