Documentos Principais
526401
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
172 °C (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-16)7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
chave InChI
DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic building block.
Aplicação
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used to synthesize 2,2-diamino enol.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Umpolung by N-heterocyclic carbenes: generation and reactivity of the elusive 2,2-diamino enols (Breslow intermediates).
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(49), 12370-12374 (2012-10-20)