Documentos Principais
526088
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
≥98%
Sinônimo(s):
[(4-Methoxyphenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
258.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(Cc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C12H19O4P/c1-4-15-17(13,16-5-2)10-11-6-8-12(14-3)9-7-11/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
chave InChI
NKARVHNAACNYGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • γ -Monofluorinated goniothalamin analogs via ring-opening hydrofluorination
  • Stilbenoid derivatives with neuroprotective activity
  • Resveratrol-chroman hybrids with antioxidant activity
  • Oligostilbenoids using regioselective cyclodehydration and arylation
  • Resveratrol fatty alcohols with effects on differentiation of neural stem cells and modulation of neuroinflammation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)