Documentos Principais
749621
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)phosphonic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 818,00
R$ 818,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 818,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8BrO3P
Número CAS:
Peso molecular:
202.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 818,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
108-113 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
chave InChI
CXOIECRVHUDBSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)