Key Documents
526010
Sigma-Aldrich
4-Benzoylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
4-(Phenylcarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
226.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
204-212 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
chave InChI
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Pd-catalyzed regioselective cross-coupling reactions
  • Synthesis of 9-arylpurines as a novel class of Enterovirus inhibitors
  • Suzuki cross-coupling
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)