Documentos Principais
525499
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-butylthiophene
96%
Sinônimo(s):
2,5-Dibromo-3-octylthiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10Br2S
Número CAS:
Peso molecular:
298.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.574 (lit.)
p.e.
270-281 °C (lit.)
densidade
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C8H10Br2S/c1-2-3-4-6-5-7(9)11-8(6)10/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Conducting polymer precursor.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.