525464
2-Hydroxyethyl methacrylate
98%
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
contém
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
chave InChI
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)