Documentos Principais
524697
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
175.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
221 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,11-12H
chave InChI
IRMUMGKQAXLGHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in the synthesis of biologically active compounds:
  • Pyrazole-acids to be used as agonists of human orphan GPCR GPR109a
  • Bicyclic pyrazole carboxylic acid derivatives as a niacin receptor agonist
  • 5-Alkyl and 5-aryl-pyrazole-tetrazoles as agonists of human orphan GPCR GPR109a
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)