Documentos Principais
471925
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(3,5-Difluorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.252,00
R$ 2.252,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.252,00
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
157.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.252,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
210-217 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
chave InChI
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of honokiol analogs as angiogenesis inhibitors
  • Homo-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)