261815
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
99%
Sinônimo(s):
2,4-Dichloro-6-formylphenol, 2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
95-97 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
chave InChI
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Schiff base ligands
- (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3