522449
α,4-Dimethylphenylacetic acid
97%
Sinônimo(s):
2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
37-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... IL8RA(3577)
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?