Documentos Principais
522392
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) cyanide dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
Co(CN)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.O.N#C[Co]C#N
InChI
1S/2CN.Co.2H2O/c2*1-2;;;/h;;;2*1H2
chave InChI
BQEYQDMFPKMUSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)