Documentos Principais
460060
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic anhydride
average Mw ~25,000
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 326,00
R$ 326,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 326,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 326,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
peso molecular
average Mw ~25,000
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
viscosidade
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
chave InChI
WRJJKMSOBIKPNE-BJILWQEISA-N
Aplicação
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the Maleic anhydride content in Polyisoprene-graft-maleic anhydride ??
    1 answer
    1. This product is not tested for maleic anhydride content on a lot by lot basis. The estimated amount is approximately 1.5 wt.%.