Documentos
521582
Sigma-Aldrich
1-Chloro-6-iodohexane
96%
About This Item
Fórmula linear:
I(CH2)6Cl
Número CAS:
Peso molecular:
246.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5230 (lit.)
pb
110 °C (lit.)
densidade
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCCCI
InChI
1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
chave InChI
QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Chloro-6-iodohexane is an α,ω-dihaloalkane. 1,12-dichlorododecane is formed as a major product from the reduction of 1-chloro-6-iodohexane with nickel(I) salen. It affords 8-chloro-1-octyne on coupling with sodium acetylide.
Aplicação
1-Chloro-6-iodohexane may be used in the preparation of 1,14-dichloro-7-tetradecyne and 10-2′-(methylphenyl)-7-decynyl chloride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of Methyl 11-(2'-Methylphenyl) undecanoate.
Michael WR.
Journal of Chemical and Engineering Data, 11(1), 134-135 (1996)
New synthesis of meromycolic acid.
Gensler WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(21), 3643-3652 (1979)
Homogeneous catalytic reduction of a, ?-dihaloalkanes with electrogenerated nickel (I) salen.
Mubarak MS and Peters DG.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 388(1), 195-198 (1995)