Documentos Principais
521523
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylboronic acid
Sinônimo(s):
2-Ethylbenzeneboronic acid, o-Ethylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
149.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
102.5-107.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
chave InChI
QSSPYZOSTJDTTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling
  • Enantioselective Hayashi-Miyaura reaction
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)