Documentos Principais
521388
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 389,00
R$ 389,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 389,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
190.82
Beilstein:
4983878
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 389,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
pf
246-249 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H
chave InChI
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Suzuki coupling reactions with alkynyl bromides or aniline / thiophenol
  • Selective hydroxylation to phenols
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • N-hydroxyindole-2-carboxylates for use as lactate dehydrogenase inhibitors
  • Non-ATP competitive MK2 inhibitors
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)