Documentos Principais
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 513,00
R$ 513,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 513,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NSi
Número CAS:
Peso molecular:
175.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 513,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
229 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
chave InChI
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)