Documentos Principais
520861
Sigma-Aldrich
Hexacloroplatinato de potássio(IV)
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cloreto de potássio platinado, Cloreto de potássio platinado(IV), Cloreto platínico de potássio, Cloroplatinato de potássio, Hexacloreto de potássio platinado(IV), Hexacloreto platinado dipotássico, Hexacloroplatinato dipotássico
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.629,00
5 G
R$ 6.095,00
R$ 1.629,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.629,00
5 G
R$ 6.095,00
About This Item
Fórmula linear:
K2PtCl6
Número CAS:
Peso molecular:
485.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.629,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
composição
Pt, 38-41%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Potassium hexachloroplatinate(IV) can be used as a reactant to synthesize compounds such as chloropentaammineplatinum(IV)[1], platinum triselenide[2], trans-dichloro(ethylenediamine-N,N′-di-3-propanoato)platinum(IV) and tetrachloro(O,O-dialkyl-ethylenediamine-N,N′-di-3-propanoato)platinum(IV) complexes.[3]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
On the sulfides, selenides and tellurides of platinum.
Gr?nvold F, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 14(9), 1879-1893 (1960)
Complex compounds of platinum (IV) and O, O-dialkyl-ethylenediamine-N, N?-di-3-propanoate ligands. A structural evidence for geometry of hydrolytic product of some esters.
Sabo T, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 7(2), 241-244 (2004)
Outer-sphere one-equivalent changes in the vanadium (II) reductions of hexachloroplatinate (IV) and chloropentaammineplatinum (IV).
Bakac A, et al.
Inorganic Chemistry, 14(10), 2540-2543 (1975)
Hongliang Li et al.
Nature nanotechnology, 13(5), 411-417 (2018-03-21)
Exploring the interaction between two neighbouring monomers has great potential to significantly raise the performance and deepen the mechanistic understanding of heterogeneous catalysis. Herein, we demonstrate that the synergetic interaction between neighbouring Pt monomers on MoS2 greatly enhanced the CO2
Saurabh Samuchiwal et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123835-123835 (2020-12-02)
A robust and efficient treatment process is required to address the problem of residual colour and avoid expensive post-treatment steps while dealing with textile effluents. In the present work, a novel microbial consortium enriched from textile effluent was used to