519367
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
34-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF6O2S/c9-18(16,17)6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
chave InChI
BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges