Documentos Principais
519146
Sigma-Aldrich
Zinc molybdate
≥99.9% trace metals basis
Selecione um tamanho
10 G
R$ 716,00
R$ 716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 716,00
About This Item
Fórmula linear:
ZnMoO4
Número CAS:
Peso molecular:
225.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
chave InChI
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)