518700
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
240.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
p.e.
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
chave InChI
QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 28(4), 373-388 (1998-05-30)
1. The metabolic fate and urinary excretion of 2-bromo-4-trifluoromethylaniline has been studied in rat using 19F-NMR spectroscopic and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to Sprague-Dawley rats (50 mg kg-1, i.p.) and urine collected over 0-8, 8-24 and