Documentos Principais
517895
Sigma-Aldrich
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one-1,1,1,3-d4
97 atom % D
Sinônimo(s):
benzalacetone-d4, benzylideneacetone-d4
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CDCOCD3
Número CAS:
Peso molecular:
150.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
p.e.
260-262 °C (lit.)
pf
39-42 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,7D
chave InChI
BWHOZHOGCMHOBV-UGHRQIHESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)