Documentos
615234
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfoxide-d10
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(C6D5)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
212.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pb
206-208 °C/13 mmHg (lit.)
pf
69-71 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])S(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
chave InChI
JJHHIJFTHRNPIK-LHNTUAQVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3