Documentos Principais
516821
Sigma-Aldrich
Methylsilicon(IV) phthalocyanine hydroxide
Dye content 95 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H20N8OSi
Número CAS:
Peso molecular:
572.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 95%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
672 nm
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C33H20N8OSi/c1-43(42)40-30-22-14-6-7-15-23(22)32(40)38-28-20-12-4-5-13-21(20)29(35-28)39-33-25-17-9-8-16-24(25)31(41(33)43)37-27-19-11-3-2-10-18(19)26(34-27)36-30/h2-17,42H,1H3/b36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-,39-29-,39-33-
chave InChI
RFJMHYRHTVTYGU-RWKGZJOPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)