Documentos Principais
516740
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoroanisole
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
197-200 °C (lit.)
densidade
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
chave InChI
RKCGJVGMRPKPNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organometallic sandwich compounds in homogeneous catalysis: an overview.
Colacot TJ and Hosmane NS.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 631(13-14), 2659-2668 (2005)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging