Key Documents
515485
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylthiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrS
Número CAS:
Peso molecular:
177.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
contém
0.1% copper chips as stabilizer
0.4% powdered NaHCO3 as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
pb
65 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2-3H,1H3
chave InChI
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ligand-less palladium-catalyzed direct 5-arylation of thiophenes at low catalyst loadings.
Roger J, et al.
Green Chemistry, 11(3), 425-432 (2009)