512931
3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF: toluene (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF: toluene (1:1)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5O2.BrH.Mg/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7;;/h1,3-4H,5H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JFUHZUGUHBLMLB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup