Documentos
512702
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid, 5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OCH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
230.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
pf
130-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Tweezers-like aromatic molecules with luminescent properties
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3