Documentos
512214
Sigma-Aldrich
1-Thianthrenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
Thianthrene-1-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9BO2S2
Número CAS:
Peso molecular:
260.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
pf
146-149 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc2Sc3ccccc3Sc12
InChI
1S/C12H9BO2S2/c14-13(15)8-4-3-7-11-12(8)17-10-6-2-1-5-9(10)16-11/h1-7,14-15H
chave InChI
FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Pd2+ and Cu2+ catalyzed oxidative cross-couplings
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.