Documentos Principais
487570
Sigma-Aldrich
Cyanuric chloride-13C3
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine-13C3
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 8.375,00
R$ 8.375,00
Previsão de entrega em24 de julho de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 8.375,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3Cl3N3
Número CAS:
Peso molecular:
187.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 8.375,00
Previsão de entrega em24 de julho de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
190 °C (lit.)
pf
145-147 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13c]1n[13c](Cl)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
MGNCLNQXLYJVJD-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)