Documentos Principais
511862
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-2-yl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
69-71 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-12-5-6-14-11(8-12)7-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-6,8H,7H2
chave InChI
HJROCLJFUOYQNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jose A Castro-Osma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(27), 12388-12400 (2014-12-24)
A series of alkyl organoaluminium complexes based on bulky heteroscorpionate ligands were designed as catalysts for the ring-opening polymerisation of cyclic esters. Thus, the treatment of AlX3 (X = Me, Et) with bulky acetamide or thioacetamide heteroscorpionate ligands nbptamH (1)