Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
165 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCCC#N
InChI
1S/C6H9N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-5H2
chave InChI
UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)