Documentos
510971
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
253.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
pb
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
chave InChI
BXXMHQYHYOTTPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane is an internal alkyne.
Aplicação
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane may be used in the preparation of 4-(3-bromophenyl)-3-butyn-2-one.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantioselective synthesis of both enantiomers of various propargylic alcohols by use of two oxidoreductases.
Schubert T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(22), 4181-4187 (2001)