Documentos Principais
50705
Sigma-Aldrich
Ethyl glyoxalate solution
technical, ~50% in toluene
Sinônimo(s):
Ethyl oxoacetate
About This Item
Fórmula linear:
HCOCOOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
1209486
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
concentração
~50% in toluene
densidade
1.03 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C=O
Atenção
exists partly in the polymerized form; depolymerizes on heating
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)