525898
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate
97%
Selecione um tamanho
R$ 1.526,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.526,00
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
96-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO3/c1-13-7-9(11(14)12(15)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13/h3-7H,1-2H3
chave InChI
SBHIWUQNUXJUMN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Reactant for synthesis of sotrastaurin analogs
- Reactant for preparation of protein kinase C (PKC) inhibitors
- Reactant for preparation of indolyl diols
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)