Documentos Principais
499854
Sigma-Aldrich
Allenyltributyltin(IV)
technical grade, 80%
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]3SnCH=C=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
329.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
80%
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
p.e.
265 °C (lit.)
densidade
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C=C
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
chave InChI
QAHMAFPUBBWUIS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)