Key Documents
499390
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(C6H5)ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
248.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
pb
65 °C
densidade
0.974 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JOMZHXDTLFQHJO-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)