Documentos Principais
49671
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxyheptane
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Pentyloxirane, (R)-Heptene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
56 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
chave InChI
NMOFYYYCFRVWBK-SSDOTTSWSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)