Documentos Principais
496421
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) bromide
anhydrous, powder, 99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
About This Item
Fórmula linear:
HfBr4
Número CAS:
Peso molecular:
498.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
Formulário
powder
pf
424 °C (lit.)
densidade
4.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Hf](Br)(Br)Br
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)