49546
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
technical, ≥97.0% (sum of isomers, GC)
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥85% 2E,4Z-isomer basis (GC)
≥97.0% (sum of isomers, GC)
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
n20/D 1.487
pb
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
chave InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter