288993
α-Amylcinnamaldehyde
97%, mixture of cis and trans
Sinônimo(s):
alpha-Amylcinnamaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
pb
287-290 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
chave InChI
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
146 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter