Documentos
W314820
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
≥95%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
Ethyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Pear ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10574
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
09.260
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
contém
α-tocopherol synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
pb
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
chave InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.