Documentos Principais
495255
Sigma-Aldrich
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H3(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
149-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C10H10O4/c1-6-8(10(12)13)4-3-5-9(6)14-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid is a benzoic acid derivative.
Aplicação
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid may be used in the preparation 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide[1] and (R)-N-(2,6-dichlorobenzyl)-3-[(2S,3S)-3-(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-5,5-dimethyl-1,3- thiazolidine-4-carboxamide.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Small-sized human immunodeficiency virus type-1 protease inhibitors containing allophenylnorstatine to explore the S2' pocket.
Hidaka K, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(23), 7604-7617 (2009)
A novel 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide: Molecular structural describe, antioxidant activity with use X-ray diffractions and DFT calculations.
Demir S, et al.
Journal of Molecular Structure, 1100, 582-591 (2015)